Learn More
N-(4-aminobenzoyle)-L-acide glutamique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Noms d’analytes ou de composants | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 266.0903 |