Learn More
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phényl]-2-chloroacétamide, Mikromol
Code produit 30462411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30462411 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462411 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0064.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phényl]-2-chloroacétamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Noms d’analytes ou de composants N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 Br Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
Nom IUPAC N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phényl]-2-chloroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 353.6
Quantité 50 mg
Poids de la formule 351,9614 g/mol