Learn More
N-(4-Chloro-3-fluorophényl)-7-méthoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, Mikromol™
Description
N-(4-Chloro-3-fluorophényl)-7-méthoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| CAS | 1603814-04-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H24 Cl F N4 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| Nom IUPAC | N-(4-chloro-3-fluorophényl)-7-méthoxy-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)quinazoline-4-amine |
| Afficher plus |