Learn More
N-(4-Chlorophényl)-N′-cyanoguanidine, Mikromol™
Description
N-(4-Chlorophényl)-N′-cyanoguanidine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| CAS | 1482-62-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H7 Cl N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-cyano-, Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-cyano- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-cyanoguanidine, 1-(p-Chlorophenyl)-3-cyanoguanidine, 1-Cyano-3-(4-chlorophenyl)guanidine, N-(p-Chlorophenyl)dicyandiamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N3-cyanoguanidine, NSC 74463, p-Chlorophenylcyanoguanidine, p-Chlorophenyldicyandiamide, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13) |
| SMILES | Clc1ccc(NC(=N)NC#N)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(4-chlorophényl)-3-guanoguanidine |
| Afficher plus |