Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2,3-dihydroxy-2-méthylpropanamide, Mikromol™
Description
N-[4-Cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2,3-dihydroxy-2-méthylpropanamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 316373-92-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12H11F3N2O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC(O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | N-[4-cano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2,3-dihydroxy-2-méthylpropanamide |
| Afficher plus |