Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-méthylprop-2-énamide, Mikromol™
Code produit 30051737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051737 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051737 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0894.180025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[4-Cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-méthylprop-2-énamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Noms d’analytes ou de composants N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Formule InChI InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMILES CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC N-[4-cyno-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-méthylprop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 254.2079
Quantité 25 mg
Poids de la formule 254,0667 g/mol