Learn More
N-(4-éthylbenzyl)-N-méthylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Förpackningsstorlek
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction