Learn More
N-(4-Formylphényl)méthanesulfonamide, Mikromol™
Description
N-(4-Formylphényl)méthanesulfonamide, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| CAS | 83922-54-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1 |
| Afficher plus |