Learn More
N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-décanamide (N-vanillyldécanamide), Mikromol™
Code produit 17991196
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17991196 100 mg 100mg
17982056 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991196 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1033.03
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-décanamide (N-vanillyldécanamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vanillyldecanamide
CAS 31078-36-1
Noms d’analytes ou de composants N-Vanillyldecanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H29 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide, N-Vanillyldecanamide
Formule InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(21)19-14-15-11-12-16(20)17(13-15)22-2/h11-13,20H,3-10,14H2,1-2H3,(H,19,21)
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]décanamide
Poids moléculaire (g/mol) 307.43
Quantité 100 mg
Poids de la formule 307.2147 g/mol