Learn More
N-[4-Nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide, Mikromol™
Code produit 30052476
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052476 25 mg 25mg
18004010 100 mg 100mg
30459242 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30052476 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0161.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[4-Nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 13312-12-4
Noms d’analytes ou de composants N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H9 F3 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flutamide Imp. C (EP), N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
SMILES CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-[4-nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 262.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 262.0565 g/mol