Learn More
N-(4-vinylbenzyl)-N,N-diméthylamine, 90 %, technique, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10351501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
Code produit. 10351501
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2245-52-5 | C11H16N | 162.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2245-52-5
Formule moléculaire C11H16N
Poids moléculaire (g/mol) 162.26
Numéro MDL MFCD00078270
Clé InChI XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
CID PubChem 519956
Nom IUPAC [(4-ethenylphenyl)methyl]dimethylazanium
SMILES C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.5360 to 1.54
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.92
Stabilisateur 0.1% P-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.