Learn More
N-[[(5-Amino-2-méthylphényl)amino]iminométhyl]-4-[(4-méthyl-1-pipérazinyl)méthyl]benzamide, Mikromol™
Description
N-[[(5-Amino-2-méthylphényl)amino]iminométhyl]-4-[(4-méthyl-1-pipérazinyl)méthyl]benzamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[((5-Amino-2-methylphenyl)amino)iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| CAS | 2753049-11-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[((5-Amino-2-methylphenyl)amino)iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H28 N6 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-[[(5-Amino-2-methylphenyl)amino]iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, Benzamide, N-[[(5-amino-2-methylphenyl)amino]iminomethyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]- |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28N6O/c1-15-3-8-18(22)13-19(15)24-21(23)25-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27/h3-8,13H,9-12,14,22H2,1-2H3,(H3,23,24,25,28) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)NC(=N)Nc3cc(N)ccc3C)CC1 |
| Nom IUPAC | N-[N-(5-amino-2-méthyl-phényl)carbamidoyl]-4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzamide |
| Afficher plus |