Learn More
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Mikromol™
Description
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide |
| CAS | 252186-79-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H9 Cl4 N5 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lamotrigine Imp. F (EP), Lamotrigine USP Related Compound D, Lamotrigine USP RC D, N-[5-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Lamotrigine RC D (USP), N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Ph Eur Lamotrigine Impurity F, USP Lamotrigine Related Compound D, 8W88 (Ph Eur Impurity F), Lamotrigine Related Compound D, Lamotrigine Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26) |
| SMILES | Nc1nc(NC(=O)c2cccc(Cl)c2Cl)nnc1c3cccc(Cl)c3Cl |
| Nom IUPAC | N-[5-amino-6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide |
| Afficher plus |