Learn More
N-(5-bromopentyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047076
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11368486
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17543.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296.164 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique et il est utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 954-81-4
Formule moléculaire C13H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 296.164
Numéro MDL MFCD00060522
Clé InChI QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
CID PubChem 136770
Nom IUPAC 2-(5-bromopentyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Point de fusion 58°C to 62°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 177015
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 296.17
Pourcentage de pureté 97%