Learn More
N-(6-Amino-1,3-diméthyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Mikromol™
Code produit 30050355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050355 25 mg 25mg
17967884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050355 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0176.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(6-Amino-1,3-diméthyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidin-5-yl)formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
CAS 7597-60-6
Noms d’analytes ou de composants N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H10 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. C (EP), Theophylline USP Related Compound C, Theophylline USP RC C, N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Theophylline Related Compound C, Caffeine Impurity B, Theophylline Impurity C, Theophylline-Ethylenediamine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Nom IUPAC N-(4-amino-1,3-diméthyl-2,6-dioxopyrimidine-5-yl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Quantité 25 mg
Poids de la formule 198,0753 g/mol