Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir en aluminium N 8
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Silver |
| Matériau | Aluminum, PTFE |
| Septum | PTFE vierge/blanc |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |