Learn More
N-acétyl-(2R)-bornane-10,2-sultam, Thermo Scientific™
Code produit. 10225541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10225541
Marque: Thermo Scientific Acros 337760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-(2R)-bornane-10, 2-sultam
CAS 141993-16-0
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H19NO3S
Numéro MDL MFCD00269649,MFCD00269650,MFCD00269649
Quantité 1 g
Synonyme n-acetyl-2r-bornane-10,2-sultam
Clé InChI FECARJHVTMSYSJ-UMNHJUIQSA-N
SMILES CC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@]2(CS1(=O)=O)C3(C)C
Nom IUPAC (1R,5R,7S)-4-acétyl-10,10-diméthyle-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]décane-3,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 257.35
CID PubChem 60161326
Poids de la formule 257.35
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acetyl-(2R)-bornane-10,2-sultam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.