Learn More
N-Acétyl cholécystokinine, CCK (26-30), sulfatée
Code produit. 15460497
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15460497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66056.!D
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00133563
Synonyme N-Acetyl-Asp-Tyr(SO{3}H)-Met-Gly-Trp-NH2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-30)
Note relative au nom sulfated
Couleur Blanc
Quantité 0.5 mg
Poids de la formule 791.85
Forme physique Solide