Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-galactosamine
Code produit. 15447329
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
Code produit. 15447329
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66095.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
N-Acetyl-D-galactosamine is the initial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétyl-D-galactosamine est le sucre O-lié initial à de nombreux résidus de sérine et de thréonine dans la glycosylation des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1811-31-0
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00136044
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonyme dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
CID PubChem 60196345
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-D-galactosamine
Point de fusion 160°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Beilstein 2331340
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Nom IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tétrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]acétamide
Poids de la formule 221.21
Forme physique Solide