Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-alanine, 97+ %
Code produit. p-7045339
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11338375
Marque: Thermo Scientific Chemicals L10329.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1115-69-1 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-69-1
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.131
Numéro MDL MFCD00037238
Clé InChI KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
CID PubChem 7345
Nom IUPAC acide 2-acétamidopropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-alanine
Point de fusion 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Quantité 5 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté ≥97%