Learn More
N-acétyl-glu-glu-val-val-pro-cys-p-nitroanilide
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-Glu-Glu-Val-Val-Pro-Cys-p-nitroanilide |
| Couleur | Blanc |
| Numéro MDL | MFCD07366698 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | Ac-Glu-Glu-Val-Val-Pro-Cys-pNA |
| Poids de la formule | 836.91 |
| Forme physique | Solide |