Learn More
Ester méthylique de N-acétyl-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15482849
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15482849 5 g 5g
15492849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15482849 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66990.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3619-02-1
Numéro MDL MFCD03940666
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-alanine methyl ester
Couleur Jaune
Formule moléculaire C6H11NO3
Beilstein 1723226
Synonyme s-methyl 2-acetamidopropanoate, ac-ala-ome, n-acetyl-l-alanine methyl ester, methyl 2s-2-acetamidopropanoate, l-alanine, n-acetyl-, methyl ester, alanine, n-acetyl-,methyl ester, ac-l-ala-ome, ambotzaaa1912, n-acetyl-l-alanine methyl, n-acetylalanine methyl ester
Clé InChI FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(=O)OC)NC(=O)C
Nom IUPAC (2S)-2-acétamidopropanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Quantité 5 g
CID PubChem 6951030
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide