Learn More
Ester méthylique de N-acétyl-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15492849
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15492849 25 g 25g
15482849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15492849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66990.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3619-02-1
Numéro MDL MFCD03940666
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-alanine methyl ester
Couleur Jaune
Formule moléculaire C10H12O
Beilstein 1723226
Synonyme 3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
Clé InChI WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
Nom IUPAC 1-(3,4-diméthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Quantité 25 g
CID PubChem 77193
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide