Learn More
N-acétyl-L-cystéine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327988 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327988 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10023150AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Noms d’analytes ou de composants N-Acetyl-L-cysteine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H9 N O3 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 163.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 163,0303 g/mol