Learn More
N-acétyl-L-cystéine, Mikromol™
Code produit 17931066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931066 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0024.00
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-Acétyl -L-cystéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Noms d’analytes ou de composants N-Acetyl-L-cysteine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H9 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 163.19
Quantité 500 mg
Poids de la formule 163,0303 g/mol