Learn More
N-acétyl-L-glutamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15234884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15234884 5 g Flacon en verre 5g
15244884 25 g Flacon en verre -
15264884 100 g Flacon en verre 100g
3 options
Code produit. 15234884
Marque: Thermo Scientific Acros 451640050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 35305-74-9
Formule moléculaire C7H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00038159
Clé InChI KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonyme n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
CID PubChem 182230
ChEBI CHEBI:21553
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-glutamine
Point de fusion 206°C
Résidus d’allumage 0.2% max
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC (2S)-4-carbamoyl-2-acide acétamidobutanoïque
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 97%