Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-histidine monohydraté
Code produit. p-7043127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15457019
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65657.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon. An ectotherm homologue of human predicted gene NAT16 encodes histidine N-acetyltransferase responsible for NÃŽ±-acetylhistidine synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétylhistidine, une nouvelle osmolyte dans le crystallin du saumon atlantique. Un homologue ectotherme du gène NAT16 prédit par l’homme code la N-acétyltransférase histidine responsable de la synthèse de la Nα-acétylhistidine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39145-52-3
Formule moléculaire C8H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 215.209
Numéro MDL MFCD00149320
Clé InChI PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Synonyme ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
CID PubChem 2724380
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydrate
SMILES CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Point de fusion 163°C
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.21 (197.09 Anhydrous)
Rotation optique +47° (c=1 in Water)
Forme physique Poudre