Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-leucine, 99 %
Code produit. p-7046314
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11378825
Marque: Thermo Scientific Chemicals L13926.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188-21-2
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00065131
Clé InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonyme n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
CID PubChem 70912
ChEBI CHEBI:17786
Nom IUPAC Acide(2S)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-leucine
Point de fusion 177°C to 179°C
Beilstein 1724849
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.21
Rotation optique −23° (c=5 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 99%