Learn More
Ester éthylique de N-acétyl-L-tyrosine monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454643
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11454643
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11577.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36546-50-6
Formule moléculaire C13H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 269.30
Numéro MDL MFCD00149093
Clé InChI YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonyme n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
CID PubChem 2723594
Nom IUPAC hydrate d’éthyle (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoate
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Point de fusion 80°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.30 (251.28 Anhydrous)
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 97%