Learn More
N-acétylbenzocaïne, Mikromol™
Description
N-acétylbenzocaïne
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetylbenzocaine |
| CAS | 5338-44-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Acetylbenzocaine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H13 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-Acetylbenzocaine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-acétamidobenzoate d’éthyle |
| Afficher plus |