Learn More
N-acétylglycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-50125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
Code produit. 10468240
Marque: Thermo Scientific Acros 102571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-24-8
Formule moléculaire C4H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 117.1
Numéro MDL MFCD00004275
Clé InChI OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
CID PubChem 10972
ChEBI CHEBI:40410
Nom IUPAC Acide 2-acétamidoacétique
SMILES CC(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylglycine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 207.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONHCH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 04, 354
Merck Index 15, 75
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7% (15°C). Other solubilities: moderately soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, chloroform and, glacial acetic acid, practically insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 117.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline