Learn More
Acide N-(-)-acétylneuraminique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046322
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 11388845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13950.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-Acetylneuraminic acid is useful biologically in neurotransmission, leukocyte extravasation, viral or bacterial infections and carbohydrate-protein recognition. Neu5Ac is used to study its biochemistry, metabolism and uptake. Neu5Ac is used in the development of nanocarriers.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide N-acétylneuraminique est utile biologiquement dans les cas de neurotransmission, d’extravasation des leucocytes, d’infections virales ou bactériennes et de reconnaissance des glucides-protéines. Neu5Ac est utilisé pour étudier sa biochimie, son métabolisme et son absorption in vivo et in vitro. Neu5Ac est utilisé dans le développement des nanoporteurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-48-6
Formule moléculaire C11H19NO9
Poids moléculaire (g/mol) 309.271
Numéro MDL MFCD00006620
Clé InChI SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonyme n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
CID PubChem 126963458
Nom IUPAC Acide (4S,5S,6R)-5-acétamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylique
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(-)-Acetylneuraminic acid
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 25 mg
Beilstein 1716283
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,8484
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Rotation optique −32° (c=0.5 in Water)
Poids de la formule 309.28
Pourcentage de pureté 97%