Learn More
N-Allylméthylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421850
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11421850
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27551.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-Allylmethylamine is used in the production of N-allyl-alfa,alfa-dichloro-N-methylacetamide. It is used as a functional monomer to coordinate with Cd(II)/Zn(II) ions to get the poly methyl methacrylate -butyl methacrylate - N-allylmethylamine (PMBA) films, which is useful as building blocks to fabricate a photo-catalytic cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Allylméthylamine est utilisée dans la production de N-allyl-alfa, alfa-dichloro-N-méthylacétamide. Elle est utilisée comme monomère fonctionnel pour se coordonner avec les ions Cd(II)/Zn(II) afin d’obtenir les films de méthacrylate de poly méthyle-méthacrylate de butyle-N-allylméthylamine (PMBA), qui sont utiles comme blocs de construction pour fabriquer une cellule photocatalytique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-37-2
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.123
Numéro MDL MFCD00008641
Clé InChI IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
CID PubChem 69391
Nom IUPAC N-méthylprop-2-en-1-amine
SMILES CNCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Allylmethylamine
Densité 0.748
Point d’ébullition 61°C to 62°C
Point d’éclair −8°C (−18°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 96%