Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyle-L-histidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045014
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11347236
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09114.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14997-58-1 | C14H15N3O4 | 289.291 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14997-58-1
Formule moléculaire C14H15N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 289.291
Numéro MDL MFCD00065960
Clé InChI WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Synonyme z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
CID PubChem 736313
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Beilstein 3561682
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.29
Rotation optique −24° (c=6 in 6N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%