Learn More
N(alpha)-Boc-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N(alpha)-Boc-L-arginine |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2419628 |
| Rotation optique | −6.5° (c=1 in Acetic Acid) |
| Poids de la formule | 274.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |