Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-L-histidine, 98+ %
Code produit. 11419537
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11419537
Marque: Thermo Scientific Chemicals B22042.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17791-52-5
Formule moléculaire C11H17N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.274
Numéro MDL MFCD00065576
Clé InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonyme boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
CID PubChem 87308
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-L-histidine
Point de fusion ∼198°C (decomposition)
Beilstein 755289
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.27
Rotation optique +26° (c=1 in Methanol)
Pourcentage de pureté ≥98%