Learn More
Thermo Scientific™ N(alpha)-éthoxycarbonyl-L-asparagine, 97 %
Code produit. 11377346
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11377346
Marque: Thermo Scientific™ L09327.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16639-91-1
Formule moléculaire C7H12N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 204.182
Numéro MDL MFCD00082761
Clé InChI YORYXPTWPIKBDE-BYPYZUCNSA-N
Synonyme eoc-l-asparagine, l-asparagine, n2-ethoxycarbonyl, n alpha-ethoxycarbonyl-l-asparagine, s-4-amino-2-ethoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbethoxy-l-asparagine, n∼2∼-ethoxycarbonyl-l-asparagine, 2s-3-carbamoyl-2-ethoxycarbonyl amino propanoic acid, n a ethoxycarbonyl-l-asparagine, l-asparagine,n2-ethoxycarbonyl, n alpha-carbethoxy-l-asparagine
CID PubChem 7021476
Nom IUPAC Acide (2S)-4-amino-2-(éthoxycarbonylamino)-4-oxobutanoïque
SMILES CCOC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine
Point de fusion ∽166°C (decomposition)
Beilstein 1712104
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 97%