Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Fmoc-L-asparagine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N(alpha)-Fmoc-L-asparagine |
| Point de fusion | ∼188°C (decomposition) |
| Beilstein | 4335103 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 354.36 |
| Rotation optique | −12±1° (c=1 in DMF) |
| Pourcentage de pureté | 98% |