Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Fmoc-L-asparagine, 98 %
Code produit. 11480087
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11480087
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21008.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-16-7
Formule moléculaire C19H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 354.362
Numéro MDL MFCD00037132
Clé InChI YUGBZNJSGOBFOV-INIZCTEOSA-N
Synonyme fmoc-asn-oh, fmoc-l-asn-oh, fmoc-l-asparagine, nalpha-fmoc-l-asparagine, n-fmoc-l-asparagine, fmoc-asn, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-asparagine, n-a-fmoc-l-asparagine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-asparagine, 2s-3-carbamoyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
CID PubChem 2724774
Nom IUPAC acide (2S)-4-amino-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-oxobutanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Fmoc-L-asparagine
Point de fusion ∼188°C (decomposition)
Beilstein 4335103
Quantité 25 g
Poids de la formule 354.36
Rotation optique −12±1° (c=1 in DMF)
Pourcentage de pureté 98%