Learn More
N-Benzyl-2-méthoxy-N-phénylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7039667
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15435188 250 mg 250mg
15425188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15435188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59015.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172998-55-9
Formule moléculaire C21H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 317.388
Numéro MDL MFCD22683037
Clé InChI AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84375597
Nom IUPAC N-benzyl-2-méthoxy-N-phénylbenzamide
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 317.39
Pourcentage de pureté 97%