Learn More
N-Benzyl-2-pyridinethylamine, Thermo Scientific™
Code produit. 11439390
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11439390 250 mg 250mg
11449390 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11439390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50257.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6312-25-0
Formule moléculaire C14H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.296
Numéro MDL MFCD00089263
Clé InChI WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamine
CID PubChem 238354
Nom IUPAC N-benzyl-2-pyridine-2-yléthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 212.3