Learn More
N-benzyl-tert-butylamine, Mikromol™
Description
N-benzyl-tert-butylamine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyl-tert-butylamine |
| CAS | 3378-72-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Benzyl-tert-butylamine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C11 H17 N |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-Benzyl-tert-butylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-2-méthylpropan-2-amine |
| Show More |