Learn More
N-Benzylaniline, Mikromol™
Description
N-benzylaniline
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylaniline |
| CAS | 103-32-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Benzylaniline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H13 N |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-Benzylaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2 |
| SMILES | C(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-benzylaniline |
| Show More |