Learn More
N-Benzyléthylamine (benzyléthylamine), Mikromol™
Product Code. 30050119
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30050119 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050119 Supplier Mikromol Supplier No. MM0035.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-Benzyléthylamine (benzyléthylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Noms d’analytes ou de composants N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C9 H13 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Etilefrine Imp. F (EP), N-Benzylethanamine, Benzylethylamine, Etilefrine Hydrochloride Impurity F, Etilefrine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMILES CCNCc1ccccc1
Nom IUPAC N-benzylethanamine
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 135,1048 g/mol