Learn More
N-Benzyléthanolamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11452898
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
104-63-2
C9H13NO
151.21
MFCD00002840
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
4348
2-(benzylamino)éthanol
OCCNCC1=CC=CC=C1
104-63-2
C9H13NO
151.21
MFCD00002840
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
4348
2-(benzylamino)éthanol
OCCNCC1=CC=CC=C1
Has Pharmaceutical applications. N-Benzylethanolamine is used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin (CGRP) antagonists. Also it aids in the preparation of benzofused hydroxamix acids, as useful fragments for the synthesis of histone deacetylase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dispose d’applications pharmaceutiques. La N-benzylethanolamine est utilisée dans la synthèse des imidazoles comme antagoniste puissant de la calcitonine (CGRP). Elle facilite également la préparation des acides hydroxyles benzocondensés, en tant que fragments utiles pour la synthèse des inhibiteurs de l’histone déacétylase.
Solubilité
Soluble dans l’eau 162 g/l (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Benzylethanolamine
Point de fusion -30°C
Densité 1.063
pH 11
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 2500 g
Beilstein 775164
Informations sur la solubilité Soluble in water 162g/L (25°C).
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 96%