Learn More
Ester de benzyle-1 d’acide N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421926
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15421926
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55121.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 65706-99-2 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, is used as a reagent in the synthesis of acyl peptides that act as immunostimulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-benzyloxycarbonyl-D-glutamate de 1-benzyle est utilisé comme réactif dans la synthèse d’acyles peptidiques qui agissent comme immunostimulants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acide acétique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65706-99-2
Formule moléculaire C20H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 371.389
Numéro MDL MFCD00069647
Clé InChI VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Synonyme z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
CID PubChem 7018162
Nom IUPAC (4R)-5-oxo-5-phénylméthoxy-4-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Quantité 1 g
Beilstein 5305848
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and acetic acid.
Poids de la formule 371.39
Pourcentage de pureté 97%