Learn More
N-benzyloxycarbonyle-D-méthionine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054751
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15459688
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63152.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 28862-80-8 | C13H17NO4S | 283.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28862-80-8
Formule moléculaire C13H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 283.34
Numéro MDL MFCD00026043
Clé InChI FPKHNNQXKZMOJJ-LLVKDONJSA-N
Synonyme z-d-met-oh, n-cbz-d-methionine, cbz-d-methionine, z-d-methionine, n-carbobenzoxy-d-methionine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, z-l-methionine, carbobenzyloxy-d-methionine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, pubchem14967
CID PubChem 1712153
Nom IUPAC acide (2R)-4-méthylsulfanyl-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine
Point de fusion 68°C to 72°C (decomposition)
Beilstein 2058695
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide