Learn More
Acide N-benzyloxycarbonyle-L-aspartique, ester 4-tert-butyle, ester 1-méthylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7057057
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15460097 5 g 5g
15470097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15460097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66384.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63327-57-1
Formule moléculaire C17H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 337.372
Numéro MDL MFCD00270581
Clé InChI HHCORPWNIMSWJP-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme z-asp otbu-ome, s-4-tert-butyl 1-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino succinate, z-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester alpha-methyl ester, 4-tert-butyl 1-methyl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanedioate, z-l-asp otbu-ome, 4-tert-butyl 1-methyl n-benzyloxy carbonyl-l-aspartate, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxycarbonylamino-succinic acid 4-tert-butyl ester 1-methyl ester
CID PubChem 10593022
Nom IUPAC 4-O-tert-butylique 1-O-méthyle (2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino) butanédioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester 1-methyl ester
Couleur Blanc
Beilstein 2601725
Quantité 5 g
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre