Learn More
Acide N-benzyloxycarbonyl-L-aspartique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11352686
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11352686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08745.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1152-61-0
Formule moléculaire C12H13NO6
Poids moléculaire (g/mol) 267.237
Numéro MDL MFCD00002719
Clé InChI XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Synonyme z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
CID PubChem 2723942
Nom IUPAC Acide(2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanedioïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid
Point de fusion 116°C to 121°C
Quantité 5 g
Beilstein 2336722
Rotation optique +9° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté ≥98%