Learn More
Acide N-benzyloxycarbonyl-L-glutamique 1-benzyle ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408066
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15408066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62975.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3705-42-8 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester used as a potential neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de benzyle d’acide N-benzyloxycarbonyl-L-glutamique 1 utilisé comme agent neuroprotecteur potentiel.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3705-42-8
Formule moléculaire C20H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 371.389
Numéro MDL MFCD00077013
Clé InChI VWHKODOUMSMUAF-KRWDZBQOSA-N
Synonyme z-glu-obzl, cbz-glu-obzl, cbz-l-glutamic acid 1-benzyl ester, z-l-glu-obzl, n-cbz-l-glutamic acid benzyl ester, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid o-benzyl ester, s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, a-benzyl ester, z-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
CID PubChem 6994031
Nom IUPAC acide (4S)-5-oxo-5-phénylméthoxy-4-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 371.38
Pourcentage de pureté 95%